missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-yodo-2-metil-1H-imidazol, Thermo Scientific™™

Catalog Number p-4841366
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
73746-45-9
C4H5IN2
208.00
MFCD02684335
SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
2794623
5-yodo-2-metil-1H-imidazol
CC1=NC=C(I)N1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
73746-45-9
C4H5IN2
208.00
MFCD02684335
SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
2794623
5-yodo-2-metil-1H-imidazol
CC1=NC=C(I)N1
Nombre del producto químico o material 4-iodo-2-methyl-1H-imidazole
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0016
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'