Learn More
4-yodo-2-metil-1H-imidazol, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-iodo-2-methyl-1H-imidazole |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Sinónimo | 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.0016 |