missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11441998
95.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
626-64-2
C5H5NO
95.10
MFCD00006419,MFCD00040458
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxypyridine, pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 4-pyridone, 4 1h-pyridinone, pyridin-4 1h-one, 4-oxopyridine, 4-pyridinone, 4-pyridol, gamma-hydroxypyridine
12290
1,4-dihydropyridin-4-one
O=C1C=CNC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
626-64-2
C5H5NO
95.10
MFCD00006419,MFCD00040458
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxypyridine, pyridin-4-ol, 4-pyridinol, 4-pyridone, 4 1h-pyridinone, pyridin-4 1h-one, 4-oxopyridine, 4-pyridinone, 4-pyridol, gamma-hydroxypyridine
12290
1,4-dihydropyridin-4-one
O=C1C=CNC=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxypyridine
Punto de fusión 142°C to 148°C
Punto de ebullición 230°C to 235°C (12 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 105800
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'