Learn More
Ácido 4-hidroxiftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022360
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
610-35-5
C8H6O5
182.131
MFCD00013984
MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
11881
CHEBI:27600
Ácido 4-hidroxiftálico
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
610-35-5
C8H6O5
182.131
MFCD00013984
MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
11881
CHEBI:27600
Ácido 4-hidroxiftálico
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
4-Hydroxyphthalic acid is used as a precursor to prepare 3,5-dichloro-4-hydroxyphthalic acid using the reagent aqueous acetic acid and chlorine. Further, it is also used as a starting material in the manufacture of N-(4-carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-hidroxiftálico se utiliza como precursor para preparar ácido 3,5-dicloro-4-hidroxiftálico utilizando ácido acético acuoso reactivo y cloro. Además, también se utiliza como material de partida en la fabricación de N-(4-carboxifenil)-4-acetoxiftalimida.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyphthalic acid
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.13
Porcentaje de pureza 98%