Learn More
4-(Hidroximetil)tetrahidropirano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
Used as a reagent in the identification and optimization of pteridinone Toll-like receptor 7 agonists, which can be used for the oral treatment of viral hepatitis. 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran is also a starting material for [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanone which is a drug that acts as CB2 cannabinoid receptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como reactivo en la identificación y optimización de agonistas de receptor 7 tipo Toll de pteridinona, que pueden usarse para el tratamiento oral de la hepatitis viral. El 4-(hidroximetil)tetrahidropirano es también un material de partida para la [1-[(tetrahidro-2H-piran-4-il)metil]-1H-indol-3-il](2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanona, un medicamento que actúa como agonista del receptor cannabinoide CB2.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Se usa como reactivo en la identificación y optimización de agonistas de receptor 7 tipo Toll de pteridinona, que pueden usarse para el tratamiento oral de la hepatitis viral. El 4-(hidroximetil)tetrahidropirano es también un material de partida para la [1-[(tetrahidro-2H-piran-4-il)metil]-1H-indol-3-il](2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanona, un medicamento que actúa como agonista del receptor cannabinoide CB2.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Con una ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran |
Punto de ebullición | 111°C to 115°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 61°C (142°F) |
Índice de refracción | 1.46 |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 103069 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Nombre IUPAC | (oxan-4-yl)methanol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.16 |
Porcentaje de pureza | 98% |