Learn More
4-Hidroxiindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046446
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2380-94-1
C8H7NO
133.15
MFCD00005667
NLMQHXUGJIAKTH-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxyindole, indol-4-ol, 4-indolol, hydroxyindole, 4-hydroxy-1h-indole, 1h-indole-4-ol, 4-hydroxy indole, unii-1w4vd9085v, hydroxyindoles, 4-hydroxy-indole
75421
CHEBI:24702
1H-indol-4-ol
OC1=C2C=CNC2=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2380-94-1
C8H7NO
133.15
MFCD00005667
NLMQHXUGJIAKTH-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxyindole, indol-4-ol, 4-indolol, hydroxyindole, 4-hydroxy-1h-indole, 1h-indole-4-ol, 4-hydroxy indole, unii-1w4vd9085v, hydroxyindoles, 4-hydroxy-indole
75421
CHEBI:24702
1H-indol-4-ol
OC1=C2C=CNC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxyindole
Punto de fusión 97°C to 99°C
Cantidad 1 g
Beilstein 114905
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 98%