Learn More
4-Hidroxicumarina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021876
29.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1076-38-6
C9H6O3
162.14
MFCD00006856
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
54682930
CHEBI:40070
2-hydroxy-4H-chromen-4-one
OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1076-38-6
C9H6O3
162.14
MFCD00006856
OWBBAPRUYLEWRR-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxycoumarin, 4-coumarinol, 4-hydroxy-2h-chromen-2-one, benzotetronic acid, coumarin, 4-hydroxy, 2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-1-benzopyran-2-one, 4-hydroxy-chromen-2-one, unii-x954zll2rd
54682930
CHEBI:40070
2-hydroxy-4H-chromen-4-one
OC1=CC(=O)C2=CC=CC=C2O1
4-Hydroxycoumarin is involved in annulation reactions, due to the relatively high acidity of the C-H bond at the 3-position: a three-component reaction with isocyanides and dialkyl acetylene dicarboxylates affords annulated 4H-pyrans.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-hidroxicumarina participa en reacciones de anulación, debido a la acidez relativamente alta del enlace C-H en la 3-posición: una reacción de tres componentes con isocianuros y dicarboxilatos de acetileno de dialquilo proporciona 4H-piranos anulados.
Solubilidad
Soluble en etanol y dimetilformamida. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxycoumarin
Punto de fusión ∼213°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 129768
Información de solubilidad Soluble in ethanol and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza ≥98%