missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4-Hydroxybutyric acid hydrazide, 98%

Marca:  Alfa Aesar™ A12351.06

Detalles adicionales : CAS : 3879-08-1 Peso : 0.00500kg

Cantidad. 5g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11499473

  • 30.90€ / 5 g


En stock 1
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

3886-08-6
336.37
GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-M
107472
CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
C17H22NO6
MFCD00051702
4-Hydroxybutanoic hydrazide
(2S)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid

Especificación

4-Hydroxybutyric acid hydrazide
5g
98%
MFCD00051702
4-Hydroxybutanoic hydrazide
CC(C)(C)OC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
336.37
118.14
91°C to 95°C
3886-08-6
C17H22NO6
1749234
GLMODRZPPBZPPB-ZDUSSCGKSA-M
(2S)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxo-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentanoic acid
107472
Videos
SDS