Learn More
Alfa Aesar™ 4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxamidoxime, 97%
Marca: Alfa Aesar™ H58802.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. | 5g |
---|
885952-07-8 | |
228.25 | |
HQIIILHMSQHPJV-UHFFFAOYSA-N | |
6002849 |
C13H12N2O2 | |
MFCD22581245 | |
4'-hydroxybiphenyl-4-carboxamidoxime, n,4'-dihydroxy-biphenyl-4-carboximidamide, n,4'-dihydroxy-1,1'-biphenyl-4-carboximidamide, 4-4-amino-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one |
Especificación
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxamidoxime | |
5g | |
C13H12N2O2 | |
4'-hydroxybiphenyl-4-carboxamidoxime, n,4'-dihydroxy-biphenyl-4-carboximidamide, n,4'-dihydroxy-1,1'-biphenyl-4-carboximidamide, 4-4-amino-hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one | |
228.25 | |
228.25 | |
97% |
Brown | |
885952-07-8 | |
MFCD22581245 | |
HQIIILHMSQHPJV-UHFFFAOYSA-N | |
6002849 | |
Solid |