Learn More
4-Hidroxibencenosulfonamida, 97 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 433300500
Detalles adicionales : CAS : 1576-43-8 Peso : 0.10000kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10007749
  • 89.31€ / 50 g
Envío estimado: 06-07-2021
1576-43-8
1730.19
DIRCLGLKRZLKHG-UHFFFAOYSA-N
74093
C1=CC(=CC=C1O)S(=O)(=O)N
C6H7NO3S
MFCD00059190
p-hydroxybenzenesulfonamide, p-phenolsulfonamide, benzenesulfonamide, 4-hydroxy, 4-sulfamoylphenol, benzenesulfonamide, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonamide, unii-1iit7r7vpj, p-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzene-1-sulfonamide
4-hidroxibencenosulfonamida
Especificaciones
4-Hydroxybenzenesulfonamide
Frasco de vidrio
165.4°C to 168.4°C
1576-43-8
100.0
C6H7NO3S
MFCD00059190
DIRCLGLKRZLKHG-UHFFFAOYSA-N
4-hidroxibencenosulfonamida
74093
Polvo cristalino
Authentic
Amarillo
50g
96.0
96% min. (HPLC)
HOC6H4SO2NH2
p-hydroxybenzenesulfonamide, p-phenolsulfonamide, benzenesulfonamide, 4-hydroxy, 4-sulfamoylphenol, benzenesulfonamide, p-hydroxy, 4-hydroxyphenylsulfonamide, unii-1iit7r7vpj, p-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzenesulphonamide, 4-hydroxybenzene-1-sulfonamide
C1=CC(=CC=C1O)S(=O)(=O)N
1730.19
1730.19
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Hydroxybenzenesulfonamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados