Learn More
4'-Hidroxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
Descripción
4?-Hydroxyacetophenone has been used as ketone component in the preparation of 1-aryl-3-phenethylamino-1-propanone hydrochlorides, potential cytotoxic agents, via Mannich reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-la hidroxiacetofenona se ha utilizado como componente cetona en la preparación de hidrocloruros de 1-aril-3-fenetilamina-1-propanona, agentes citotóxicos potenciales, a través de reacciones de Manlich.
Solubilidad
Soluble en 95 % etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
La 4′-la hidroxiacetofenona se ha utilizado como componente cetona en la preparación de hidrocloruros de 1-aril-3-fenetilamina-1-propanona, agentes citotóxicos potenciales, a través de reacciones de Manlich.
Solubilidad
Soluble en 95 % etanol. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxyacetophenone |
Punto de fusión | 106°C to 108°C |
Punto de ebullición | 286°C |
Temperatura de inflamación | 166°C (330°F) |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 774355 |
Información de solubilidad | Soluble in 95% Ethanol. Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.15 |
Porcentaje de pureza | 99% |