Learn More
4'-Hydroxyacetophenone 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 150401000
Detalles adicionales : CAS : 99-93-4 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10448490
  • 42.20€ / 100 g
En stock 9
Añadir a la cesta
Especificación
99-93-4
136.15
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
7469
1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
C8H8O2
MFCD00002359
4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
CHEBI:28032
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificación
4'-Hydroxyacetophenone
Plastic bottle
107°C to 111°C
98%
97.5
98%
HOC6H4COCH3
08, 87
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
7469
136.15
≥97.5%
Authentic
Beige to White
100g
99-93-4
100.0
C8H8O2
MFCD00002359
4'-hydroxyacetophenone, 4-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxyphenyl ethanone, 4-acetylphenol, p-hydroxyacetophenone, piceol, ethanone, 1-4-hydroxyphenyl, p-acetylphenol, para-hydroxyacetophenone, p-oxyacetophenone
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
136.15
CHEBI:28032
Crystalline Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4'-Hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación