missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Hidroxi-TEMPO, radical libre, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7020513
23.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2226-96-2
C9H18NO2
MFCD00006478
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidin-1-yloxy, free radical
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2226-96-2
C9H18NO2
MFCD00006478
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidin-1-yloxy, free radical

Superoxide scavenger with neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects4-Hydroxy-TEMPO free radical is used as a catalyst and a chemical oxidant by virtue of being a stable radical. It is used for detoxifying reactive oxygen species in medicinal chemistry. It is involved in the catalysis of disproportionation of superoxide and facilitates hydrogen peroxide metabolism. It is used to prepare tris(2,2,6,6-tetramethyl-1-oxyl-4-piperidyloxy)trimellitate by reacting with benzene-1,2,4-tricarbonyl trichloride. Further, it is used as a free radical scavenger and exhibits neuroprotective, anti-inflammatory and analgesic effects. In addition to this, it has good inhibition effect to acrylic acid esters, methyl acrylate, acrylic acid, acrylonitrile, styrene and butadiene.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Eliminador superóxido con efectos neuroprotectores, antiinflamatorios y analgésicos. El radical libre 4-hidroxi-TEMPO se utiliza como catalizador y como oxidante químico en virtud de ser un radical estable. Se utiliza para desintoxicar especies reactivas de oxígeno en química medicinal. Participa en la catálisis de la desproporción del superóxido y facilita el metabolismo del peróxido de hidrógeno. Se utiliza para preparar tris(2,2,6,6-tetrametil-1-oxil-4-piperidiloxi)trimelitato reaccionando con tricloruro de benceno-1,2,4-tricarbonilo. Además, se utiliza como eliminador de radicales libres y presenta efectos neuroprotectores, antiinflamatorios y analgésicos. Además de esto, tiene un buen efecto de inhibición ante los ésteres de ácido acrílico, el acrilato de metilo, el ácido acrílico, el acrilonitrilo, el estireno y el butadieno.

Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol y dimetilsulfóxido.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-TEMPO
Nombre de nota free radical
Punto de fusión 69°C to 72°C
pH 8.2
Temperatura de inflamación 146°C (295°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 1422990
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.25
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'