Learn More
Alfa Aesar™ 4-Hydroxy-5-iodopyrimidine, 95%
68.70€ - 246.00€
CAS 4350-09-8
Fórmula molecular C11H12N2O3
Molecular Weight (g/mol) 220.23
Número MDL MFCD02666079
InChI Key LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Sinónimo 5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
PubChem CID 439280
ChEBI CHEBI:17780
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(C(=O)O)N
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15447698 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61190.MD
250mg 68.70€
250 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-01-2020
Añadir a la cesta
15437698 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H61190.03
1g 246.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
4-Hydroxy-5-iodopyrimidine is an intermediate used in pharmaceuticals and chemical research.
Solubility
Soluble in water (67 g/L) (25°C).
Notes
Light sensitive. Store in dark. Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
Especificaciones
4350-09-8
220.23
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
439280
(2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
C11H12N2O3
MFCD02666079
5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
CHEBI:17780
C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(C(=O)O)N
Especificaciones
250mg
Light Sensitive
C11H12N2O3
5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(C(=O)O)N
220.23
CHEBI:17780
Solid
4-Hydroxy-5-iodopyrimidine
4350-09-8
MFCD02666079
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
(2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
439280
221.98
95%