Learn More
4-Hidroxi-5-yodopirimidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15437698
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
4349-07-9
4349-07-9
4-Hydroxy-5-iodopyrimidine is an intermediate used in pharmaceuticals and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-hidroxi-5-yodopirimidina es un intermedio utilizado en la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Soluble en agua (67 g/l) (25 °C).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar oscuro. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-5-iodopyrimidine
Fórmula molecular C4H3IN2O
Número MDL MFCD02666079
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one
Información de solubilidad Soluble in water (67g/L) (25°C).
Clave InChI SMIGOGPUTQXOKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=O)NC=N1)I
Nombre IUPAC 5-yodo-1H-pirimidina-6-ona
Peso molecular (g/mol) 221.99
PubChem CID 12356582
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.98
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido