Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 98%
Product Code. 11473204
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11473204 100 g 100g
11463204 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11473204 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10562.22
 Restricted Item
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 616-82-0 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Standard in chymotrypsin assays
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 616-82-0
Molecular Formula C7H5NO5
Molecular Weight (g/mol) 183.12
MDL Number MFCD00007119
InChI Key QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydrobenzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid, nhb, pubchem18981, acmc-1auqv, 3,4-nitrohydroxybenzoic acid, ksc489q0p
PubChem CID 12033
IUPAC Name 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Melting Point 182°C to 184°C
Quantity 100 g
Beilstein 2213134
Formula Weight 183.12
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.