Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-metoxi-DL-mandélico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021137
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
55-10-7
C9H10O5
198.174
MFCD00004235
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy
1245
CHEBI:20106
ácido 2-hidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
COC1=C(C=CC(=C1)C(C(=O)O)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
55-10-7
C9H10O5
198.174
MFCD00004235
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy
1245
CHEBI:20106
ácido 2-hidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
COC1=C(C=CC(=C1)C(C(=O)O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid
Punto de fusión 133°C to 134°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza 98%