Learn More
4-Hidroxi-3,5-dimetilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3, 5-dimethylbenzonitrile |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.18 |
Porcentaje de pureza | 95% |