Learn More
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile, 97%
Product Code. 11411658
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
11411658 25 g 25g
11401658 5 g 5g
11421658 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11411658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13929.14
 Restricted Item
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1689-83-4 | C7H3I2NO | 370.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1689-83-4
Molecular Formula C7H3I2NO
Molecular Weight (g/mol) 370.92
MDL Number MFCD00016422
InChI Key NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox
PubChem CID 15530
ChEBI CHEBI:81821
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
SMILES OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N
Tekniske data
Melting Point 200°C to 207°C
Odor Odorless
Quantity 25 g
UN Number UN3439
Beilstein 2364041
Sensitivity Light sensitive
Formula Weight 370.92
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.