Learn More
4-Hydroxy-2(5H)-furanone, 95%, ACROS Organics™
38.10€ - 146.10€
CAS 541-57-1
Fórmula molecular C4H4O3
Molecular Weight (g/mol) 100.07
Número MDL MFCD00052187
InChI Key JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g
PubChem CID 54683813
IUPAC Name 3-hydroxy-2H-furan-5-one
SMILES C1C(=CC(=O)O1)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10216290 SDS Ver documentos Acros Organics
235260010
1g Glass bottle 38.10€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2020
Añadir a la cesta
10209743 SDS Ver documentos Acros Organics
235260050
5g Glass bottle 146.10€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 06-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
541-57-1
100.07
JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
54683813
C1C(=CC(=O)O1)O
C4H4O3
MFCD00052187
4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g
3-hydroxy-2H-furan-5-one
Especificaciones
4-Hydroxy-2(5H)-furanone
Glass bottle
135°C to 137°C
541-57-1
100.0
C4H4O3
4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g
JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxy-2H-furan-5-one
54683813
Crystalline Powder
Authentic
Beige-Yellow
1g
94.0
94% min. (HPLC)
MFCD00052187
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetonitrile,dmso
C1C(=CC(=O)O1)O
100.07
100.07
95%