Learn More
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametil-piperidinoxi, 98 %, radicales libres, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10399813
208.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2226-96-2
C9H18NO2
172.25
MFCD00006478
4-Hydroxy-TEMPO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
2226-96-2
C9H18NO2
172.25
MFCD00006478
4-Hydroxy-TEMPO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de polimerización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidinooxy
Nombre de nota Free radical
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69.0°C to 73.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fieser 09,247
Índice Merck 15, 9284
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Viscosidad 20 mPa.s (40°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o polvo de cristalina