Learn More
4-Hidroxi-1-indanona, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7037445
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
40731-98-4
C9H8O2
148.16
MFCD00143330
CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659
590547
4-hidroxi-2,3-dihidroinden-1-ona
OC1=CC=CC2=C1CCC2=O
40731-98-4
C9H8O2
148.16
MFCD00143330
CKSCMRNFDBWFND-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-1-indanone, 4-hydroxyindan-1-one, 4-hydroxyindanone, 4-hydroxy-indan-1-one, 4-hydroxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-4-hydroxy, 2,3-dihydro-4-hydroxy-1h-inden-1-one, 4-hydroxy-indanone, pubchem9659
590547
4-hidroxi-2,3-dihidroinden-1-ona
OC1=CC=CC2=C1CCC2=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-hidroxi-1-indanona es una indanona hidroxilada utilizada para la síntesis. Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en etanol. (25 mg/ml)
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente. Evitar el calor y la luz excesivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-1-indanone
Punto de fusión 242°C to 244°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol. (25mg/ml)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 97%