Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-hidrazinobenzoico, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ A13874.30
Detalles adicionales : CAS : 619-67-0 Peso : 0.25000kg
Cantidad 250g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441558
  • 536.00€ / 250 g
Fecha estimada de envío
25-05-2021
619-67-0
152.153
PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
12089
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NN
C7H8N2O2
MFCD00007581
4-hydrazinobenzoic acid, p-hydrazinobenzoic acid, benzoic acid, 4-hydrazino, p-carboxyphenylhydrazine, 4-carboxyphenyl hydrazine, 4-carboxyphenylhydrazine, 4-hydrazino benzoic acid, benzoic acid, p-hydrazino, unii-b1r368je7o, ccris 7911
ácido 4-hidrazinilbenzoico
Especificaciones
4-Hydrazinobenzoic acid
250g
C7H8N2O2
387378
PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
ácido 4-hidrazinilbenzoico
12089
97%
~216°C (decomposition)
619-67-0
MFCD00007581
4-hydrazinobenzoic acid, p-hydrazinobenzoic acid, benzoic acid, 4-hydrazino, p-carboxyphenylhydrazine, 4-carboxyphenyl hydrazine, 4-carboxyphenylhydrazine, 4-hydrazino benzoic acid, benzoic acid, p-hydrazino, unii-b1r368je7o, ccris 7911
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NN
152.153
152.15
Videos
SDS Documentos