Learn More
Ácido 4-formilcinámico, 98 %, predominantemente trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778676
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
23359-08-2
C10H8O3
176.17
MFCD00006955
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
4-formylcinnamic acid, 3-4-formylphenyl acrylic acid, p-formylcinnamic acid, e-3-4-formylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 4-2-carboxyvinyl benzaldehyde, p-formylcinnamicacid, 3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-formylphenyl acrylic acid, pubchem8244
5357280
ácido (E)-3-(4-formilfenil)prop-2-enoico
C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=O
23359-08-2
C10H8O3
176.17
MFCD00006955
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
4-formylcinnamic acid, 3-4-formylphenyl acrylic acid, p-formylcinnamic acid, e-3-4-formylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 4-2-carboxyvinyl benzaldehyde, p-formylcinnamicacid, 3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-formylphenyl acrylic acid, pubchem8244
5357280
ácido (E)-3-(4-formilfenil)prop-2-enoico
C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Formylcinnamic acid
Nombre de nota Predominantly trans
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 250°C to 255°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCOC6H4CH=CHCO2H
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Formylcinnamic acid, predominantly trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.