Learn More
Ácido 4'-formil(1,1'-bifenil)-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075638
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
70916-98-2
C14H10O3
226.23
MFCD03424613
JCEAFZUEUSBESW-UHFFFAOYSA-N
4-4-formylphenyl benzoic acid, 4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylic acid, 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylicacid, pubchem10282
2794722
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
70916-98-2
C14H10O3
226.23
MFCD03424613
JCEAFZUEUSBESW-UHFFFAOYSA-N
4-4-formylphenyl benzoic acid, 4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylic acid, 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylicacid, pubchem10282
2794722
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Nombre del producto químico o material 4'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 4-(4-formilfenil)benzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 97%