missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluorofenilurea, 96 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7043564
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
659-30-3
C7H7FN2O
154.14
MFCD00014787
IQZBVVPYTDHTIP-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenyl urea, 1-4-fluorophenyl urea, urea, 1-p-fluorophenyl, 1-p-fluorophenyl urea, n-4-fluorophenyl urea, p-fluorophenylurea, amino-n-4-fluorophenyl amide, n'-4-fluorophenyl urea
12612
(4-fluorofenil)urea
NC(=O)NC1=CC=C(F)C=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
659-30-3
C7H7FN2O
154.14
MFCD00014787
IQZBVVPYTDHTIP-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenyl urea, 1-4-fluorophenyl urea, urea, 1-p-fluorophenyl, 1-p-fluorophenyl urea, n-4-fluorophenyl urea, p-fluorophenylurea, amino-n-4-fluorophenyl amide, n'-4-fluorophenyl urea
12612
(4-fluorofenil)urea
NC(=O)NC1=CC=C(F)C=C1

4-Fluorophenylurea is widely used as a filter for drug.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 4-fluorofenilurea se utiliza mucho como filtro para fármacos.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenylurea
Punto de fusión 183°C to 185°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2090131
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 96%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'