missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Fluorofenilsulfonilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile is used to produce 3-(4-fluoro-benzenesulfonyl)-thiophen-2-ylamine with [1,4]dithiane-2,5-diol. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluorofenilsulfonilacetonitrilo se utiliza para producir 3-(4-fluoro-bencenosulfonil)-tiofeno-2-ilamina con [1,4]ditiano-2,5-diol. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
El 4-fluorofenilsulfonilacetonitrilo se utiliza para producir 3-(4-fluoro-bencenosulfonil)-tiofeno-2-ilamina con [1,4]ditiano-2,5-diol. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluorophenylsulfonylacetonitrile |
Punto de fusión | 89°C to 93°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN3439 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'