Learn More
Cloroformiato de 4-fluorofenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-135472
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
38377-38-7
C7H4ClFO2
174.56
MFCD00013257
MSBGPEACXKBQSX-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenyl chloroformate, 4-fluorophenyl carbonochloridate, acmc-1ad3b, 4-fluorophenyl chlorocarbonate, 4-fluoro phenyl chloroformate, chloroformic acid p-fluorophenyl ester, carbonochloridic acid 4-fluorophenyl ester
2733256
(4-fluorofenil) carbonocloridato
C1=CC(=CC=C1OC(=O)Cl)F
38377-38-7
C7H4ClFO2
174.56
MFCD00013257
MSBGPEACXKBQSX-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenyl chloroformate, 4-fluorophenyl carbonochloridate, acmc-1ad3b, 4-fluorophenyl chlorocarbonate, 4-fluoro phenyl chloroformate, chloroformic acid p-fluorophenyl ester, carbonochloridic acid 4-fluorophenyl ester
2733256
(4-fluorofenil) carbonocloridato
C1=CC(=CC=C1OC(=O)Cl)F
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Fluorophenyl chloroformate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.3290g/mL
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCO2C6H4F
Índice de refracción 1.4923 to 1.4943
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.329
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido