Learn More
Cloruro de 4'-fluorobifenil-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813118
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
116748-66-4
C12H8ClFO2S
270.71
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
2794749
cloruro de 4-(4-fluorofenil)bencenosulfonilo
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
116748-66-4
C12H8ClFO2S
270.71
CIDMHDJTWVMBIF-UHFFFAOYSA-N
4'-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-fluorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-fluoro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, acmc-20apun, 4'-fluorobiphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-fluoro-4-biphenylsulfonyl chloride
2794749
cloruro de 4-(4-fluorofenil)bencenosulfonilo
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4'-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 82.0°C to 84.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.71
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.