Learn More
4-Fluorobenzotrifluoruro, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4-Fluorobenzotrifluoride was used in the synthesis of 2,2?-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl via nucleophilic aromatic substitution reaction with 2,2?-biphenol, (S)-fluoxetine, potent inhibitor of neuronal serotonin-uptake and 1-aryloxy-2-substituted aminomethyltetrahydronaphthalene derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fluorobenzotrifluoruro se ha utilizado en la síntesis de 2,2′-bis(trifluorometilfenoxi)bifenilo mediante la reacción de sustitución aromática nucleofílica con 2,2′-bifenoles, (S)-fluoxetina, potente inhibidor de la captación neuronal de serotonina y derivados de aminometiltetrahidronaftaleno 1-aroloxi-2-sustituido.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El 4-fluorobenzotrifluoruro se ha utilizado en la síntesis de 2,2′-bis(trifluorometilfenoxi)bifenilo mediante la reacción de sustitución aromática nucleofílica con 2,2′-bifenoles, (S)-fluoxetina, potente inhibidor de la captación neuronal de serotonina y derivados de aminometiltetrahidronaftaleno 1-aroloxi-2-sustituido.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzotrifluoride |
Punto de fusión | -42°C |
Densidad | 1.295 |
Punto de ebullición | 103°C to 105°C |
Temperatura de inflamación | 10°C (50°F) |
Índice de refracción | 1.401 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1909390 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |