Learn More
Anhídrido 4-fluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de actividad agonista en el receptor de adenosina A1.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de actividad agonista en el receptor de adenosina A1.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantiza una ventilación adecuada. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzoic anhydride |
Punto de fusión | 111°C to 115°C |
Cantidad | 1 g |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C), |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 262.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |