Learn More
Ácido 4-fluorobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778600
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
456-22-4
C7H5FO2
140.11
MFCD00002530
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
9973
CHEBI:20364
4-ácido fluorobenzoico
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
456-22-4
C7H5FO2
140.11
MFCD00002530
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
p-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 4-fluoro, para-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, p-fluoro, unii-v5roo2hou4, p-fluoro-benzoic acid, v5roo2hou4, 4-fluorobenzoatd, p-flurobenzoic acid
9973
CHEBI:20364
4-ácido fluorobenzoico
C1=CC(=CC=C1C(=O)O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Fluorobenzoic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 184.0°C to 187.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal FC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 333
Índice Merck 15, 4203
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.