missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido 4-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
4-Fluorobenzoic acid is used as an intermediate for agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-fluorobenzoico se utiliza como intermediario para productos agroquímicos y farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, agua caliente, metanol y éter. Muy ligeramente soluble en agua fría.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
El ácido 4-fluorobenzoico se utiliza como intermediario para productos agroquímicos y farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, agua caliente, metanol y éter. Muy ligeramente soluble en agua fría.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzoic acid |
Punto de fusión | 183°C to 187°C |
Densidad | 1.47 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1906922 |
Índice Merck | 14,4171 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,hot water,methanol,and ether. Very slightly soluble in cold water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.11 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'