Learn More
4-Fluorobenzhidrazida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Used in the stnthesis of fluorinated poly (1, 3, 4-oxadiazole-ether-imide). N-(3,5-dinitrobenzoyl)-N?-(4-fluorobenzoyl)-hydrazine with 4-Fluorobenzhydrazide as solvent in NMP.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizado en la síntesis de la poli (1, 3, 4-oxadiazol-éter-imida) fluorada. N-(3,5-dinitrobenzoil)-N′-(4-fluorobenzoil)-hidracina con 4-fluorobenzhidrazida como disolvente en NMP.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Utilizado en la síntesis de la poli (1, 3, 4-oxadiazol-éter-imida) fluorada. N-(3,5-dinitrobenzoil)-N′-(4-fluorobenzoil)-hidracina con 4-fluorobenzhidrazida como disolvente en NMP.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluorobenzhydrazide |
Punto de fusión | 160°C to 162°C |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.14 |
Porcentaje de pureza | 97% |