Learn More
4-Fluorobenzamidoxime, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 429950010
Detalles adicionales : CAS : 69113-32-2 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10217767
  • 30.90€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
69113-32-2
154.15
OSUPWUQRPLIJKX-UHFFFAOYSA-N
5960802
C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)F
C7H7FN2O
MFCD00216571
4-fluoro-n-hydroxybenzimidamide, 4-fluoro-n'-hydroxybenzimidamide, z-4-fluoro-n'-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-fluorophenyl hydroxyimino methylamine, benzenecarboximidamide,4-fluoro-n-hydroxy, p-fluorobenzamidoxime, #, zyb
4-fluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Especificaciones
4-Fluorobenzamidoxime
Authentic
White
1g
97.5
98%
MFCD00216571
OSUPWUQRPLIJKX-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
5960802
Crystalline Powder
53.18 to 55.91% C, 17.72 to 18.63% N
Glass bottle
95.2°C to 96.1°C
69113-32-2
100.0
C7H7FN2O
4-fluoro-n-hydroxybenzimidamide, 4-fluoro-n'-hydroxybenzimidamide, z-4-fluoro-n'-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-fluorophenyl hydroxyimino methylamine, benzenecarboximidamide,4-fluoro-n-hydroxy, p-fluorobenzamidoxime, #, zyb
C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)F
154.15
154.15
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Fluorobenzamidoxime, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos