Learn More
4-Fluoroanilina, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 119295000
Detalles adicionales : CAS : 371-40-4 Peso : 0.62850kg Transport : UN number : 2941 Chem class : 6.1 Pack group : III
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10040970
  • 123.00€ / 500 ml
En stock, listo para ser enviado: 2
371-40-4
111.12
KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
9731
4-fluoroanilina
C6H6FN
MFCD00007829
p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
CHEBI:28546
NC1=CC=C(F)C=C1
Especificaciones
4-Fluoroaniline
73°C
Frasco de vidrio
1.157
Marrón rojizo a amarillo
500mL
371-40-4
100.0
C6H6FN
MFCD00007829
15, 4200
Solubility in water: 33g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol,xylene alcohol,,carbon tetrachloride and diethyl ether
NC1=CC=C(F)C=C1
111.12
CHEBI:28546
Líquido aceitoso
1.1570g/mL
Authentic
1.5385 to 1.5405
187.0°C
-1.9°C
98%
97.5
98%
FC6H4NH2
12, 597
p-fluoroaniline, benzenamine, 4-fluoro, 1-amino-4-fluorobenzene, 4-fluorobenzenamine, p-fluorophenylamine, 4-fluoronaniline, aniline, p-fluoro, aniline, 4-fluoro, 4-fluoranilin, para-fluoroaniline
KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
4-fluoroanilina
9731
111.12
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 4-Fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentos
Certificados