Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61679.06
Detalles adicionales : CAS : 345-89-1 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448248
  • 135.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
345-89-1
230.238
VWGWRNBIAWTWIB-UHFFFAOYSA-N
67664
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F
C14H11FO2
MFCD00055469
4-fluoro-4'-methoxybenzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorophenyl-4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorphenyl 4-methoxyphenyl methanon, pubchem3309, acmc-209i8i, 4-methoxy-4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-4-methoxybenzophenone, 4-fluoro-4'-methoxy-benzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl ketone
(4-fluorophenyl)-(4-methoxyphenyl)methanone
Especificaciones
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
5g
C14H11FO2
4-fluoro-4'-methoxybenzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorophenyl-4-methoxyphenyl methanone, 4-fluorphenyl 4-methoxyphenyl methanon, pubchem3309, acmc-209i8i, 4-methoxy-4'-fluorobenzophenone, 4-fluoro-4-methoxybenzophenone, 4-fluoro-4'-methoxy-benzophenone, 4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl ketone
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F
230.238
230.23
98%
White
345-89-1
MFCD00055469
VWGWRNBIAWTWIB-UHFFFAOYSA-N
(4-fluorophenyl)-(4-methoxyphenyl)methanone
67664
Crystalline Powder
Videos
SDS Documentos