Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62071.03
Detalles adicionales : CAS : 445303-14-0 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456986
  • 509.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
445303-14-0
290.065
JGMQFPUMJCFTAR-UHFFFAOYSA-N
22240176
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C(F)(F)F
C13H15BF4O2
MFCD09878546
4-fluoro-3-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenylboronicacidpinacolester, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-4-fluoro-3-trifluoromethylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Especificación
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
445303-14-0
MFCD09878546
JGMQFPUMJCFTAR-UHFFFAOYSA-N
2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
22240176
Solid
1g
C13H15BF4O2
4-fluoro-3-trifluoromethyl phenylboronic acid pinacol ester, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-fluoro-3-trifluoromethyl phenylboronicacidpinacolester, 4-fluoro-3-trifluoromethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-4-fluoro-3-trifluoromethyl-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-4-fluoro-3-trifluoromethylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C(F)(F)F
290.065
290.06
96%