missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoruro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7024643
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
367-86-2
C7H3F4NO2
209.1
MFCD00007059
HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 3-nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 3-nitro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl-benzene
67778
1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
367-86-2
C7H3F4NO2
209.1
MFCD00007059
HLDFCCHSOZWKAA-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 4-fluoro-3-nitrotrifluoromethylbenzene, 3-nitro-4-fluorobenzotrifluoride, 3-nitro-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl nitrobenzene, 3-nitro-4-fluoro benzotrifluoride, 1-fluoro-2-nitro-4-trifluoromethyl-benzene
67778
1-Fluoro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])F

4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride is used in the pre-column derivatization technique for HPLC with UV/VIS spectrophotometric detection of polyamines. It may be used as derivatization reagent for the HPLC determination of polyamines. It was also used in the synthesis of 2-nitro-4-trifluoromethylphenylhydrazine, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids.

  • [3-(2-nitro-4-trifluoromethylphenyl)aminophenyl]dihydroxyborane, derivatization reagent for 1,2-diol compounds and oxo-steroids3
  • 1-(3-chlorophenyl)-5-trifluoromethyl-3-hydrobenzimidazol-2-one

    This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

    Aplicaciones
    El 4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoruro se utiliza en la técnica de derivatización precolumna para HPLC con detección espectrofotométrica UV/VIS de poliaminas. Puede utilizarse como reactivo de derivatización para la determinación de poliaminas por HPLC. También se utilizó en la síntesis de 2-nitro-4-trifluorometilfenilhidracina, reactivo de derivatización para compuestos de 1,2-diol y oxo-esteroides. • [3-(2-Nitro-4-trifluorometilfenil)aminofenil]dihidroxiborano, reactivo de derivatización para compuestos de 1,2-diol y oxo-esteroides3 • 1-(3-clorofenil)-5-trifluorometil-3-hidrobenzimidazol-2-ona

    Solubilidad
    No soluble en agua.

    Notas
    Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzotrifluoride
    Densidad 1.494
    Punto de ebullición 91°C to 92°C (15 mmHg)
    Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
    Índice de refracción 1.462
    Cantidad 25 g
    Número UN UN2810
    Beilstein 1880508
    Información de solubilidad Insoluble in water.
    Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1
    Porcentaje de pureza 97%
    Mostrar más Mostrar menos

    RUO – Research Use Only

    missing translation for 'provideContentCorrection'

    missing translation for 'productTitle'