Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-fluoro-3-nitrobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7054485
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
1218791-09-3
C12H15BFNO4
MFCD12546515
2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
46739531
1218791-09-3
C12H15BFNO4
MFCD12546515
2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
46739531
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-fluoro-3-nitrobencenoborónico se utiliza generalmente como intermediario en la investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 64°C to 65°C
Color Amarillo
Cantidad 250 mg
Beilstein 20289173
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI MOKWUYKZXFBLKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Nombre IUPAC 2-(3-fluoro-4-nitrofenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
Peso molecular (g/mol) 267.063
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.06
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido cristalino