Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62720.MD
Detalles adicionales : CAS : 1218791-09-3 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457776
  • 68.40€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Refrigerate. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Especificaciones
939968-60-2
267.063
MOKWUYKZXFBLKR-UHFFFAOYSA-N
46739531
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
C12H15BFNO4
MFCD12546515
2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
2-(3-fluoro-4-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Especificaciones
4-Fluoro-3-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
64°C to 65°C
939968-60-2
MFCD12546515
2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid,pinacol ester, 3-fluoro-4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-fluoro-4-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
267.063
267.06
96%
Yellow
250mg
C12H15BFNO4
20289173
MOKWUYKZXFBLKR-UHFFFAOYSA-N
2-(3-fluoro-4-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
46739531
Crystalline Solid
Videos
SDS Documentos