Learn More
4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic Acid, TRC
Product Code. 30406664
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30406664 50 mg
30404319 500 mg
30394797 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30406664 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF40291850MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 878572-17-9
Molecular Formula C8H3F4NO4
Molecular Weight (g/mol) 253.11
SMILES OC(=O)c1cc(c(F)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H3F4NO4/c9-6-4(8(10,11)12)1-3(7(14)15)2-5(6)13(16)17/h1-2H,(H,14,15)
Formula Weight 252.9998
Chemical Name or Material 4-Fluoro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic Acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.