Learn More
Ácido 4-fluoro-3-metilfenilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10892441
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
139911-27-6
C7H8BFO2
153.95
MFCD01863527
JCIJCHSRVPSOML-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-m-tolylboronic acid, 4-fluoro-3-methylphenylboronicacid, 5-borono-2-fluorotoluene, boronic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl, pubchem5146, acmc-209cjo
2774580
ácido (4-fluoro-3-metilfenil)borónico
CC1=CC(=CC=C1F)B(O)O
This item is not returnable. View return policy
139911-27-6
C7H8BFO2
153.95
MFCD01863527
JCIJCHSRVPSOML-UHFFFAOYSA-N
3-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-3-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-m-tolylboronic acid, 4-fluoro-3-methylphenylboronicacid, 5-borono-2-fluorotoluene, boronic acid, 4-fluoro-3-methylphenyl, pubchem5146, acmc-209cjo
2774580
ácido (4-fluoro-3-metilfenil)borónico
CC1=CC(=CC=C1F)B(O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 215.4°C to 217.3°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.95
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.