missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Fluoro-3-metilanisol, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7024295
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2338-54-7
C8H9FO
140.157
MFCD00042293
XZBXPBDJLUJLEU-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-3-methylanisole, 2-fluoro-5-methoxytoluene, 1-fluoro-4-methoxy-2-methyl-benzene, benzene, 1-fluoro-4-methoxy-2-methyl, pubchem2623, 4-fluoro-3-methylani, 4-fluoro-3-methylanisol, 3-methyl-4-fluoroanisole, 4-fluoro-3-methylanizole, acmc-1cr5e
137546
1-fluoro-4-metoxi-2-metilbenceno
CC1=C(C=CC(=C1)OC)F
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2338-54-7
C8H9FO
140.157
MFCD00042293
XZBXPBDJLUJLEU-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-3-methylanisole, 2-fluoro-5-methoxytoluene, 1-fluoro-4-methoxy-2-methyl-benzene, benzene, 1-fluoro-4-methoxy-2-methyl, pubchem2623, 4-fluoro-3-methylani, 4-fluoro-3-methylanisol, 3-methyl-4-fluoroanisole, 4-fluoro-3-methylanizole, acmc-1cr5e
137546
1-fluoro-4-metoxi-2-metilbenceno
CC1=C(C=CC(=C1)OC)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-3-methylanisole
Densidad 1.07
Punto de ebullición 174°C to 175°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.492
Cantidad 5 g
Beilstein 2080015
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.16
Porcentaje de pureza 98%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'