Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H34369.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448905
  • 218.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1323966-14-8
219.139
BMLRJRAUOHQFRW-UHFFFAOYSA-N
66523592
C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CC#N
C9H5F4NO
MFCD19687176
4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 2-4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile
2-[4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
Especificaciones
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
1323966-14-8
MFCD19687176
4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 2-4-fluoro-2-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile
C1=CC(=C(C=C1F)OC(F)(F)F)CC#N
219.139
219.14
97%
1g
C9H5F4NO
UN3276
BMLRJRAUOHQFRW-UHFFFAOYSA-N
2-[4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile
66523592