Learn More
4-Fluoro-2-nitrotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10001090
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
446-10-6
C7H6FNO2
155.13
MFCD00007200
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482
67965
4-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene
CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
446-10-6
C7H6FNO2
155.13
MFCD00007200
SKWTUNAAJNDEIK-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-fluorotoluene, benzene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro, toluene, 4-fluoro-2-nitro, 4-fluoro-2-nitrobenzene, 5-fluoro-2-methylnitrobenzene, 4-fluoro-2-nitro toluene, 4-fluoro-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-fluoronitrotoluene, zlchem 482
67965
4-fluoro-1-methyl-2-nitrobenzene
CC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-nitrotoluene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27°C
Color Amber to Yellow
Punto de ebullición 138°C to 139°C (83.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3C6H3(NO2)F
Índice de refracción 1.5218 to 1.5238
Cantidad 10 g
Beilstein 05, I, 161
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Fluoro-2-nitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.