Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-2-nitroanisole, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61110.14
Detalles adicionales : CAS : 445-83-0 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497608
  • 104.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
445-83-0
171.127
FWLPYISRFBKEKV-UHFFFAOYSA-N
565656
COC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
C7H6FNO3
MFCD00013375
4-fluoro-2-nitroanisole, 4-fluoro-2-nitroanisol, benzene, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro-benzene, 5-fluoro-2-methoxynitrobenzene, 4-fluor-1-methoxy-2-nitrobenzol, pubchem1966, acmc-1amcp, 4-fluoro-2-nitro-anisole, ksc235o8j
4-fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
Especificaciones
4-Fluoro-2-nitroanisole
62°C to 64°C
445-83-0
MFCD00013375
FWLPYISRFBKEKV-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
565656
Solid
Brown-Yellow
25g
C7H6FNO3
4-fluoro-2-nitroanisole, 4-fluoro-2-nitroanisol, benzene, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro-benzene, 5-fluoro-2-methoxynitrobenzene, 4-fluor-1-methoxy-2-nitrobenzol, pubchem1966, acmc-1amcp, 4-fluoro-2-nitro-anisole, ksc235o8j
COC1=C(C=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-]
171.127
171.13
98%
Videos
SDS Documentos