Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-2-nitro-N,N-di-n-propylaniline, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H63613.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450399
  • 325.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
(4-Fluoro-2-nitrophenyl)di-n-propylamine
Especificaciones
4-Fluoro-2-nitro-N,N-di-n-propylaniline
UN2811
240.27
97%
5g
(4-Fluoro-2-nitrophenyl)di-n-propylamine
Solid
Videos
SDS Documentos