Learn More
4-Fluoro-2-metilpiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is used in the correlations with and limitations of the α scale of solvent hydrogen bond donor acidities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en las correlaciones y limitaciones de la escala α de acidificación de los donantes de enlaces de hidrógeno solvente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire, del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar
Se utiliza en las correlaciones y limitaciones de la escala α de acidificación de los donantes de enlaces de hidrógeno solvente.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire, del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-2-methylpyridine |
Color | De incoloro a amarillo |
Punto de ebullición | 128°C to 132°C |
Índice de refracción | 1.4715 |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 107087 |
Sensibilidad | Air sensitive |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.12 |
Porcentaje de pureza | 96% |