Learn More
Alfa Aesar™ 4-Fluoro-2-methylpyridine, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H64284.06
Detalles adicionales : CAS : 766-16-5 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15451409
  • 262.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
It is used in the correlations with and limitations of the α scale of solvent hydrogen bond donor acidities.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Air sensitive. Store away from air, heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store
Especificación
766-16-5
111.119
LEJYGRVERQVBLB-UHFFFAOYSA-N
2762819
CC1=NC=CC(=C1)F
C6H6FN
MFCD04114145
4-fluoro-2-picoline, 4-fluoro-2-methyl-pyridine, pubchem21038, pyridine,4-fluoro-2-methyl, 4-fluoranyl-2-methyl-pyridine
4-fluoro-2-methylpyridine
Especificación
4-Fluoro-2-methylpyridine
Air Sensitive
Colorless to Yellow
766-16-5
MFCD04114145
4-fluoro-2-picoline, 4-fluoro-2-methyl-pyridine, pubchem21038, pyridine,4-fluoro-2-methyl, 4-fluoranyl-2-methyl-pyridine
CC1=NC=CC(=C1)F
111.119
111.12
96%
1.4715
128°C to 132°C
5g
C6H6FN
107087
LEJYGRVERQVBLB-UHFFFAOYSA-N
4-fluoro-2-methylpyridine
2762819